Anticorps polyclonal de lapin anti-PXN
Fournisseur: Abcam
ABCAAB4833-50EA 560 EUR InStock
ABCAAB4833-50
Anticorps polyclonal de lapin anti-PXN
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : PXN (paxilline)
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Epitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain, souris
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité