Anti-IRS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB4873-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB4873-50
Anti-IRS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IRS1 (insulin receptor substrate 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: IgG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité