Anti-LAP2 alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB5162-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB5162-100
Anti-LAP2 alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LAP2 alpha
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité