Anti-MARK4 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB5262-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB5262-100
Anti-MARK4 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MARK4 (MAP/microtubule affinity-regulating kinase 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité