Anti-PPP1R8 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB5300-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB5300-100
Anti-PPP1R8 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PPP1R8 (protein phosphatase 1, regulatory subunit 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité