Anti-HSPD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E1/53]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB5479-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB5479-100
Anti-HSPD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E1/53]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSPD1 (heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin))
Clonality: monoclonal
Clone: 2E1/53
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité