Anti-RAC1 + Cdc42 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB5482-50EA 560 EUR InStock
ABCAAB5482-50
Anti-RAC1 + Cdc42 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RAC1 + Cdc42
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité