Anti-CREB Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB5803-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB5803-100
Anti-CREB Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CREB
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Chicken, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité