Anti-ITPR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB5805-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB5805-100
Anti-ITPR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITPR2 (inositol 1,4,5-trisphosphate receptor, type 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité