Anti-PERP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB5986-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB5986-100
Anti-PERP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PERP (PERP, TP53 apoptosis effector)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité