Anti-Fluorescein Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: BT.6A4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB6215-200EA 530 EUR InStock
ABCAAB6215-200
Anti-Fluorescein Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: BT.6A4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Fluorescein (fluorescein)
Clonality: monoclonal
Clone: BT.6A4
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité