Anti-ACTB Mouse Monoclonal Antibody [clone: AC-15]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB6276-50EA 710 EUR InStock
ABCAAB6276-50
Anti-ACTB Mouse Monoclonal Antibody [clone: AC-15]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACTB (actin, beta)
Clonality: monoclonal
Clone: AC-15
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité