Anti-CDK2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: AN4.3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB6433-50EA 575 EUR InStock
ABCAAB6433-50
Anti-CDK2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: AN4.3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDK2 (cyclin-dependent kinase 2)
Clonality: monoclonal
Clone: AN4.3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité