Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (Cy2®)
Fournisseur: Abcam
ABCAAB6960-500EA 310 EUR InStock
ABCAAB6960-500
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (Cy2®)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Chicken) (chicken IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy2®
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité