Anti-CR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F8]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB7290-6EA 550 EUR InStock
ABCAAB7290-6
Anti-CR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CR2 (complement component (3d/Epstein Barr virus) receptor 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 1F8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité