Anti-ANPEP Mouse Monoclonal Antibody [clone: WM15]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB7417-100EA 555 EUR InStock
ABCAAB7417-100
Anti-ANPEP Mouse Monoclonal Antibody [clone: WM15]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ANPEP (alanyl (membrane) aminopeptidase)
Clonality: monoclonal
Clone: WM15
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité