Anti-EBV Latent Membrane Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: CS1+CS2+CS3+ CS4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB7502-6EA 550 EUR InStock
ABCAAB7502-6
Anti-EBV Latent Membrane Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: CS1+CS2+CS3+ CS4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EBV Latent Membrane Protein
Clonality: monoclonal
Clone: CS1+CS2+CS3+ CS4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité