Anti-EPCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: Ber-EP4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB7504-500EA 595 EUR InStock
ABCAAB7504-500
Anti-EPCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: Ber-EP4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EPCAM (epithelial cell adhesion molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: Ber-EP4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité