Anti-Cyanine Sheep Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Abcam
ABCAAB7625-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB7625-100
Anti-Cyanine Sheep Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cyanine
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité