Anti-Interferon gamma Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB7740-500EA 530 EUR InStock
ABCAAB7740-500
Anti-Interferon gamma Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Interferon gamma
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité