Anti-COL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB7778-100EA 645 EUR InStock
ABCAAB7778-100
Anti-COL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COL3 (collagen, type III)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité