Anti-Campylobacter jejuni Mouse Monoclonal Antibody [clone: 57-24]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8063-1EA 550 EUR InStock
ABCAAB8063-1
Anti-Campylobacter jejuni Mouse Monoclonal Antibody [clone: 57-24]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Campylobacter jejuni
Clonality: monoclonal
Clone: 57-24
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité