Anti-pan Keratin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 80]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8068-1EA 575 EUR InStock
ABCAAB8068-1
Anti-pan Keratin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 80]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: pan Keratin
Clonality: monoclonal
Clone: 80
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité