Anti-Endothelium Mouse Monoclonal Antibody [clone: EN4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8087-1EA 560 EUR InStock
ABCAAB8087-1
Anti-Endothelium Mouse Monoclonal Antibody [clone: EN4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Endothelium
Clonality: monoclonal
Clone: EN4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité