Anti-Mannose 6 Phosphate Receptor (Cation independent) Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-238]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8093-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB8093-100
Anti-Mannose 6 Phosphate Receptor (Cation independent) Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-238]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mannose 6 Phosphate Receptor (Cation independent)
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-238
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité