Anti-TNF Rat Monoclonal Antibody [clone: V1q(H8)]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8097-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB8097-50
Anti-TNF Rat Monoclonal Antibody [clone: V1q(H8)]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNF (tumor necrosis factor)
Clonality: monoclonal
Clone: V1q(H8)
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité