Anti-CD45RA Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-56]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8217-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB8217-100
Anti-CD45RA Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-56]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD45RA (CD45RA)
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-56
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité