Anticorps monoclonal de souris anti-CD45RB [clone : MEM-55]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8218-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB8218-100
Anticorps monoclonal de souris anti-CD45RB [clone : MEM-55]
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : CD45RB
clonalité : Monoclonal
Clone: MEM-55
Conjugaison: Non conjugué
Epitope :
Hôte : Souris
Isotype : aucun
Réactivité : Humain
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité