Anti-Salmonella typhimurium 0-4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E6]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8274-250EA 600 EUR InStock
ABCAAB8274-250
Anti-Salmonella typhimurium 0-4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Salmonella typhimurium 0-4
Clonality: monoclonal
Clone: 1000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité