Anti-TNNT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C11]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8295-200EA 640 EUR InStock
ABCAAB8295-200
Anti-TNNT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNNT2 (troponin T type 2 (cardiac))
Clonality: monoclonal
Clone: 1C11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité