Anti-beta Sodium Potassium ATPase Mouse Monoclonal Antibody [clone: 464.8]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8344-100EA 535 EUR InStock
ABCAAB8344-100
Anti-beta Sodium Potassium ATPase Mouse Monoclonal Antibody [clone: 464.8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: beta Sodium Potassium ATPase
Clonality: monoclonal
Clone: 464.8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité