Anti-HIF1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: ESEE122]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8366-100EA 515 EUR InStock
ABCAAB8366-100
Anti-HIF1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: ESEE122]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIF1A (hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor))
Clonality: monoclonal
Clone: ESEE122
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité