Anti-CGB5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2092]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8466-1EA 530 EUR InStock
ABCAAB8466-1
Anti-CGB5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2092]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CGB5 (chorionic gonadotropin, beta polypeptide 5)
Clonality: monoclonal
Clone: 2092
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité