Anti-Lipid A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 26-5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8467-1EA 530 EUR InStock
ABCAAB8467-1
Anti-Lipid A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 26-5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Lipid A
Clonality: monoclonal
Clone: 26-5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité