Anti-Proteus spp Mouse Monoclonal Antibody [clone: 31-17]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8469-1EA 510 EUR InStock
ABCAAB8469-1
Anti-Proteus spp Mouse Monoclonal Antibody [clone: 31-17]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Proteus spp
Clonality: monoclonal
Clone: 31-17
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité