Anti-IgA/IgG/IgM Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8516-1EA 225 EUR InStock
ABCAAB8516-1
Anti-IgA/IgG/IgM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: Mouse IgG+IgM+IgA
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité