Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: QBEND-10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8536-50EA 620 EUR InStock
ABCAAB8536-50
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: QBEND-10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD34 (CD34 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: QBEND-10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité