Anti-Hepatitis B Virus Core Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: C1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8637-100EA 610 EUR InStock
ABCAAB8637-100
Anti-Hepatitis B Virus Core Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: C1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Hepatitis B Virus Core Antigen
Clonality: monoclonal
Clone: C1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité