Anti-Hepatitis B Virus Core Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: 14E11]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8638-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB8638-100
Anti-Hepatitis B Virus Core Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: 14E11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Hepatitis B Virus Core Antigen
Clonality: monoclonal
Clone: 1400000000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité