Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody [clone: RV203]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8979-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB8979-100
Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody [clone: RV203]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: VIM (vimentin)
Clonality: monoclonal
Clone: RV203
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité