Anti-LMNB2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LN43]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8983-100EA 535 EUR InStock
ABCAAB8983-100
Anti-LMNB2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LN43]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LMNB2 (lamin B2)
Clonality: monoclonal
Clone: LN43
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité