Anti-ITGA3A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 29A3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB8985-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB8985-100
Anti-ITGA3A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 29A3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGA3A (integrin, alpha 3A)
Clonality: monoclonal
Clone: 29A3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité