Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RNL-1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB9018-100EA 470 EUR InStock
ABCAAB9018-100
Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RNL-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NCAM1 (neural cell adhesion molecule 1)
Clonality: monoclonal
Clone: RNL-1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité