Anti-HTLV I gp46 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 67/5.5.13.1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB9082-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB9082-100
Anti-HTLV I gp46 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 67/5.5.13.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HTLV I gp46
Clonality: monoclonal
Clone: 67/5.5.13.1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité