Anti-HLA Class I Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-147]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB9090-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB9090-100
Anti-HLA Class I Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-147]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA Class I
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-147
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité