Anti-Rhodamine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11H10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB9093-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB9093-100
Anti-Rhodamine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11H10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Rhodamine
Clonality: monoclonal
Clone: 11H10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité