Anti-6X His tag Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB9107-250EA 550 EUR InStock
ABCAAB9107-250
Anti-6X His tag Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 6X His tag (6X His tag)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité