Anti-6X His tag Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB9108-100EA 645 EUR InStock
ABCAAB9108-100
Anti-6X His tag Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 6X His tag (6X His tag)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité