Anti-IgM Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB9175-1EA 230 EUR InStock
ABCAAB9175-1
Anti-IgM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgM (Mouse) (mouse IgM)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité