Anti-TFRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-75]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB9179-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB9179-100
Anti-TFRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-75]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TFRC (transferrin receptor)
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-75
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité